Tisk…
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303581-1G OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA 8300 CZK
APOSOR303581-1G APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄N₂O₅
Bod tání: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00845054
CAS číslo: 35998-98-2