Tisk…
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303564-1G OR303564-5G
APOSOR303564-1GEA 3440 CZK
APOSOR303564-1G APOSOR303564-5G
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Vzorec: C₁₈H₂₈BNO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18383925
CAS číslo: 1206594-12-8