Tisk…
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303563-1G OR303563-500MG OR303563-5G
APOSOR303563-1GEA 4370 CZK
APOSOR303563-1G APOSOR303563-500MG APOSOR303563-5G
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Vzorec: C₂₀H₂₃BO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16294535
CAS číslo: 1256358-85-6