3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR30337-1G
OR30337-250MG
OR30337-100MG
APOSOR30337-1GEA
1820
CZK
APOSOR30337-1G
APOSOR30337-250MG
APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Vzorec:
C₁₄H₁₀N₂O₄S Bod tání: 177…178 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173720 CAS číslo: 175278-56-5 |