Tisk…
2-Bromo-3-nonylthiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303356-10G OR303356-1G OR303356-5G
APOSOR303356-10GEA 9860 CZK
APOSOR303356-10G APOSOR303356-1G APOSOR303356-5G
2-Bromo-3-nonylthiophene
2-Bromo-3-nonylthiophene
Vzorec: C₁₃H₂₁BrS
MW: 289.275 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20922797
CAS číslo: 1398044-31-9