Tisk…
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303352-1G OR303352-500MG OR303352-5G
APOSOR303352-1GEA 1370 CZK
APOSOR303352-1G APOSOR303352-500MG APOSOR303352-5G
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
3-Bromo-9-methyl-9H-carbazole
Vzorec: C₁₃H₁₀BrN
MW: 260,129 g/mol
Bod tání: 76…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00276495
CAS číslo: 91828-08-9