2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR303347-1G
OR303347-5G
APOSOR303347-1GEA
1450
CZK
APOSOR303347-1G
APOSOR303347-5G
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol
Vzorec:
C₂₀H₄₂O₂ Bod tání: 49…52 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00043351 CAS číslo: 2136-72-3 |