Tisk…
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303341-1G
APOSOR303341-1GEA 4100 CZK
APOSOR303341-1G
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₄ClN₃
MW: 153,569 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846318
CAS číslo: 1240725-66-9