Tisk…
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303340-1G OR303340-5G
APOSOR303340-1GEA 3540 CZK
APOSOR303340-1G APOSOR303340-5G
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate 98%
Ethyl 2,6-dichloro-5-cyanopyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₉H₆Cl₂N₂O₂
MW: 245,062 g/mol
Bod tání: 67…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22415252
CAS číslo: 919354-52-2