Tisk…
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30333-10G OR30333-1G OR30333-5G
APOSOR30333-10GEA 14780 CZK
APOSOR30333-10G APOSOR30333-1G APOSOR30333-5G
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
3-{2-[(4-Chlorophenyl)thio]-5-nitrophenyl}acrylic acid
Vzorec: C₁₅H₁₀ClNO₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090622
CAS číslo: 175278-51-0