Tisk…
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303329-1G OR303329-500MG
APOSOR303329-1GEA 30290 CZK
APOSOR303329-1G APOSOR303329-500MG
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
4,6-Dioxo-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[g]imidazo[1,2,3-ij]pteridin-12-ium chloride
Vzorec: C₁₂H₉N₄O₂·Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25948723
CAS číslo: 114853-42-8