Tisk…
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303320-1G OR303320-250MG
APOSOR303320-1GEA 4340 CZK
APOSOR303320-1G APOSOR303320-250MG
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
[(Trimethylsilyl)ethynyl]boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₁H₂₁BO₂Si
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13182130
CAS číslo: 159087-46-4