Tisk…
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30332-10G OR30332-1G OR30332-5G
APOSOR30332-10GEA 19680 CZK
APOSOR30332-10G APOSOR30332-1G APOSOR30332-5G
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
3-{4-[(4-Methylphenyl)thio]-3-nitrophenyl}acrylic acid
Vzorec: C₁₆H₁₃NO₄S
MW: 315,344 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173714
CAS číslo: 175278-50-9