Tisk…
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303317-1G OR303317-500MG
APOSOR303317-1GEA 40010 CZK
APOSOR303317-1G APOSOR303317-500MG
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol ≥ ee 99%
(3S)-3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Vzorec: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22644810
CAS číslo: 156406-42-7