Tisk…
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303315-1G OR303315-500MG
APOSOR303315-1GEA 30290 CZK
APOSOR303315-1G APOSOR303315-500MG
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol 97%
3-Amino-2,2-dimethyl-3-phenylpropan-1-ol
Vzorec: C₁₁H₁₇NO
MW: 179,259 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18785174
CAS číslo: 156258-39-8