Tisk…
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303313-1G OR303313-500MG
APOSOR303313-1GEA 15310 CZK
APOSOR303313-1G APOSOR303313-500MG
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
5-Iodo-6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one
Vzorec: C₁₁H₁₁IO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18648151
CAS číslo: 436091-93-9