3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303312-1G
OR303312-500MG
APOSOR303312-1GEA
7670
CZK
APOSOR303312-1G
APOSOR303312-500MG
3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₃ClO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD25368746 CAS číslo: 929683-54-5 |