Tisk…
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Carboxy-3,4-dihydro-2H-pyran
OR303311-25G
APOSOR303311-25GEA 2400 CZK
APOSOR303311-25G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₈O₃
MW: 128,126 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203171
CAS číslo: 40915-37-5