Tisk…
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303307-1G OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA 19110 CZK
APOSOR303307-1G APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₆N₂O₃
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13181711
CAS číslo: 15128-88-8