Tisk…
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303304-500MG OR303304-5G OR303304-1G
APOSOR303304-500MGEA 3190 CZK
APOSOR303304-500MG APOSOR303304-5G APOSOR303304-1G
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25368745
CAS číslo: 17447-41-5