Tisk…
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303302-1G OR303302-500MG
APOSOR303302-1GEA 5130 CZK
APOSOR303302-1G APOSOR303302-500MG
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Vzorec: C₁₂H₃₀O₂Si₂
MW: 262,536 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13190609
CAS číslo: 6730-96-7