3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR303301-1G
OR303301-500MG
APOSOR303301-1GEA
5130
CZK
APOSOR303301-1G
APOSOR303301-500MG
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Vzorec:
C₁₆H₁₅Br₂N MW: 381,105 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22052128 CAS číslo: 121602-03-7 |