2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR303300-1G
OR303300-500MG
APOSOR303300-1GEA
5130
CZK
APOSOR303300-1G
APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Vzorec:
C₁₀H₈N₂S₂ MW: 220,314 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07161751 CAS číslo: 13399-12-7 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)