Tisk…
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dichloro-5-ethanoylpyridine, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
OR303284-1G
APOSOR303284-1GEA 1990 CZK
APOSOR303284-1G
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Vzorec: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,027 g/mol
Bod tání: 85…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697703
CAS číslo: 120800-05-7