Tisk…
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303275-500MG OR303275-1G OR303275-250MG
APOSOR303275-500MGEA 2030 CZK
APOSOR303275-500MG APOSOR303275-1G APOSOR303275-250MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14583325
CAS číslo: 714273-83-3