Tisk…
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-Bromo-1-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR303274-1G OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA 2900 CZK
APOSOR303274-1G APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₀BrNO
MW: 240.097 g/mol
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18266837
CAS číslo: 1092523-03-9