Tisk…
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303265-1G OR303265-500MG
APOSOR303265-1GEA 15310 CZK
APOSOR303265-1G APOSOR303265-500MG
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Vzorec: C₁₀H₁₄ClN₅O₂
MW: 271,703 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24447580
CAS číslo: 1432903-09-7