Tisk…
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303263-500MG OR303263-1G
APOSOR303263-500MGEA 9560 CZK
APOSOR303263-500MG APOSOR303263-1G
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₂₀Cl₂N₄O₄
Bod tání: 123…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24447578
CAS číslo: 1432896-19-9