Tisk…
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303262-1G OR303262-500MG OR303262-5G
APOSOR303262-1GEA 9560 CZK
APOSOR303262-1G APOSOR303262-500MG APOSOR303262-5G
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
3-(2-Methylpropoxy)-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
Vzorec: C₁₄H₂₀O₄
MW: 252,306 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23989321
CAS číslo: 852520-45-7