Tisk…
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303261-1G OR303261-500MG
APOSOR303261-1GEA 15310 CZK
APOSOR303261-1G APOSOR303261-500MG
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Vzorec: C₈H₁₄BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16489085
CAS číslo: 1225773-74-9