Tisk…
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303251-1G OR303251-500MG
APOSOR303251-1GEA 15310 CZK
APOSOR303251-1G APOSOR303251-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₂H₁₄BrNO₂
Bod tání: 122…123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24038187
CAS číslo: 1392223-84-5