6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303249-1G
OR303249-500MG
APOSOR303249-1GEA
30290
CZK
APOSOR303249-1G
APOSOR303249-500MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Vzorec:
C₉H₁₀BrNO Bod tání: 76…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22035582 CAS číslo: 1367949-76-5 |