Tisk…
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303248-1G OR303248-500MG
APOSOR303248-1GEA 9560 CZK
APOSOR303248-1G APOSOR303248-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₂
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24038186
CAS číslo: 1392223-87-8