Tisk…
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303242-1G OR303242-500MG
APOSOR303242-1GEA 5130 CZK
APOSOR303242-1G APOSOR303242-500MG
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₄
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23989316
CAS číslo: 83909-56-2