Tisk…
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303239-1G OR303239-500MG
APOSOR303239-1GEA 19110 CZK
APOSOR303239-1G APOSOR303239-500MG
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₈N₂O₃
MW: 216,193 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23697510
CAS číslo: 62749-61-5