Tisk…
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303238-1G OR303238-500MG
APOSOR303238-1GEA 9560 CZK
APOSOR303238-1G APOSOR303238-500MG
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
5-Amino-3-methyl-1,2-thiazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06376749
CAS číslo: 22131-51-7