Tisk…
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303235-1G OR303235-500MG
APOSOR303235-1GEA 19110 CZK
APOSOR303235-1G APOSOR303235-500MG
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Vzorec: C₇H₇Cl₂N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23697509
CAS číslo: 1426904-70-2