Tisk…
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303234-1G OR303234-500MG
APOSOR303234-1GEA 16140 CZK
APOSOR303234-1G APOSOR303234-500MG
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Vzorec: C₄H₄BrN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00830386
CAS číslo: 6312-73-8