Tisk…
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303233-1G OR303233-500MG
APOSOR303233-1GEA 19110 CZK
APOSOR303233-1G APOSOR303233-500MG
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Vzorec: C₇H₆N₄O
MW: 162,149 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20697305
CAS číslo: 874493-61-5