Tisk…
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303232-1G OR303232-500MG
APOSOR303232-1GEA 19110 CZK
APOSOR303232-1G APOSOR303232-500MG
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
tert-Butyl N-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-6-yl)carbamate
Vzorec: C₁₃H₁₆N₂O₃
MW: 248.278 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23697508
CAS číslo: 184021-91-8