Tisk…
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303222-1G OR303222-500MG
APOSOR303222-1GEA 15310 CZK
APOSOR303222-1G APOSOR303222-500MG
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Vzorec: C₈H₁₃N₃O₂
MW: 183,208 g/mol
Bod tání: 122…124 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23697496
CAS číslo: 1426904-72-4