Tisk…
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303221-1G OR303221-500MG
APOSOR303221-1GEA 15310 CZK
APOSOR303221-1G APOSOR303221-500MG
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Vzorec: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,122 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23697495
CAS číslo: 1392223-83-4