6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303220-1G
OR303220-5G
APOSOR303220-1GEA
1700
CZK
APOSOR303220-1G
APOSOR303220-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Vzorec:
C₉H₈ClNO MW: 181,619 g/mol Bod tání: 161…163 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09833202 CAS číslo: 19358-40-8 |