Tisk…
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303219-500MG
APOSOR303219-500MGEA 18820 CZK
APOSOR303219-500MG
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₉NO₃
MW: 179,173 g/mol
Bod tání: 163…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848179
CAS číslo: 918789-44-3