Tisk…
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 8-Bromo-1,7-naphthyridin-6-amine
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 15310 CZK
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Vzorec: C₈H₆BrN₃
MW: 224,057 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09702034
CAS číslo: 5912-35-6