Tisk…
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 744 CZK
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Vzorec: C₂₄H₄₆O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23136041
CAS číslo: 683239-16-9