4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Carboxy-4-cyano-1H-pyrrole, 5-Carboxy-1H-pyrrole-3-carbonitrile
OR303210-1G
OR303210-500MG
APOSOR303210-1GEA
9560
CZK
APOSOR303210-1G
APOSOR303210-500MG
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₄N₂O₂ MW: 136,108 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09991904 CAS číslo: 80242-24-6 |