Tisk…
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303205-1G OR303205-500MG
APOSOR303205-1GEA 15310 CZK
APOSOR303205-1G APOSOR303205-500MG
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Vzorec: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23136038
CAS číslo: 136888-77-2