Tisk…
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR303203-1G OR303203-500MG OR303203-5G
APOSOR303203-1GEA 7670 CZK
APOSOR303203-1G APOSOR303203-500MG APOSOR303203-5G
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Ethyl 6-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}pyridine-3-carboxylate
Vzorec: C₁₃H₁₈N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23103501
CAS číslo: 169280-82-4