Tisk…
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR303200-1G OR303200-500MG
APOSOR303200-1GEA 7670 CZK
APOSOR303200-1G APOSOR303200-500MG
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
3,5-Dibromophenoxytrimethylsilane
Vzorec: C₉H₁₂Br₂OSi
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD23136036
CAS číslo: 856766-98-8